1667369
USP
Timolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
timolol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1[nH][c](c(n1)N2CCOCC2)=O
InChI
1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
chave InChI
DWUZILHYAJBUBR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Timolol Maleate
- Timolol Maleate Tablets
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)