1667188
USP
Ticagrelor Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-mandelate
About This Item
Produtos recomendados
família API
ticagrelor
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc2c(ccc(c2)[C@H]3[C@@H](C3)[N+H3])F.[O-]C(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9F2N.C8H8O3/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-3,6,9H,4,12H2;1-5,7,9H,(H,10,11)/t6-,9+;7-/m01/s1
chave InChI
GUESUQPLVFMJIT-KLTOLQSASA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)