1667177
USP
Ticagrelor
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1S,2S,3R,5S)-3-[7-{[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]amino}-5-(propylsulfanyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol
About This Item
Produtos recomendados
família API
ticagrelor
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCSC1=NC(N[C@@]2([H])[C@@](C3=CC=C(F)C(F)=C3)([H])C2)=C4C(N([C@@]5([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OCCO)C5)N=N4)=N1
InChI
1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
chave InChI
OEKWJQXRCDYSHL-FNOIDJSQSA-N
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3