1667155
USP
Ticlopidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ticlopidine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H7NOS/c9-7-5-2-4-10-6(5)1-3-8-7/h2,4H,1,3H2,(H,8,9)
chave InChI
SFNZVNVCJWVPDM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1