1667111
USP
Thymoquinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
família API
thymoquinone
peso molecular
164.20 (C10H12O2)
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP 1667111
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)