1652500
USP
Thalidomide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Thalidomide, (±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
thalidomide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
chave InChI
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CRBN(51185) , CUL4A(8451) , DDB1(1642) , RBX1(9978)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Thalidomide Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)