Documentos Principais
1652023
USP
Tetrahydrozoline Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-1H-imidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
tetrahydrozoline
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)