Key Documents
1642824
USP
Epímero 8 de tacrolimo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-epi-Tacrolimo, Epitacrolimo
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H69NO12
Número CAS:
Peso molecular:
804.02
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tacrolimus
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da Farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP de tacrolimus 8-epimer, destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Tacrolimo
  • Cápsulas de tacrolimo
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3