Documentos Principais
1642609
USP
Synephrine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, 4-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
synephrine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(O)c1ccc(cc1)O)C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3
chave InChI
YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Synephrine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bitter Orange Fruit Flavonoids Dry Extract
  • Bitter Orange Young Fruit
  • Bitter Orange Young Fruit Powder
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)