1619017
USP
Spironolactone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Canrenone, (17α)-17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, NSC 261713
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
spironolactone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(C=C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]45OC(CC5)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
chave InChI
UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C2(4306)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Spironolactone
- Spironolactone and Hydrochlorothiazide Tablets
- Spironolactone Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)