1614501
USP
Nitroferricianeto (III) de sódio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Nitroprussiato, Nitroprussiato de sódio, Pentacianonitrosilferrato de sódio, SNP
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium nitroprusside
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
chave InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Sodium Nitroprusside for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3