1612506
USP
L-Serine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
serine
fabricante/nome comercial
USP
pf
222 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
chave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Serine
- L-Alpha-Glycerylphosphorylcholine
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)