1604508
USP
Rimantadine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, α-Methyltricyclo[3.3.1.13,7]-decane-1-methanamine hydrochloride, Rimantadine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rimantadine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@H](N)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H/t8?,9-,10+,11-,12-;
chave InChI
OZBDFBJXRJWNAV-MZHJCFSPSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Rimantadine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3