1598042
USP
Rabeprazole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Mercaptobenzimidazole, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rabeprazole
fabricante/nome comercial
USP
pf
300-304 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
chave InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>752.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 400 °C - closed cup