1592737
USP
Quetiapine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Norquetiapine dihydrochloride, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
quetiapine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
chave InChI
PZQCQHZDUIIKFU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)