1581005
USP
Pseudoephedrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride, (+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pseudoephedrine
fabricante/nome comercial
USP
pf
185-188 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
chave InChI
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Acetaminophen and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Ibuprofen and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Guaifenesin and Pseudoephedrine Hydrochloride Capsules
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)