1576016
USP
Propranolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Naphthalen-1-yloxypropane-1,2-diol
About This Item
Produtos recomendados
família API
propranolol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(O)CO)c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2
chave InChI
BYNNMWGWFIGTIC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Propranolol Hydrochloride Injection
- Propranolol Hydrochloride Tablets
- Propranolol Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)