1568084
USP
Proguanil Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(3,4-Dichlorophenyl)-5-isopropylbiguanide monohydrochloride, Chlorproguanil hydrochloride
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
proguanil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Clc1c(ccc(c1)\N=C(/N)\N=C([N+H2]C(C)C)N)Cl
InChI
1S/C11H15Cl2N5.ClH/c1-6(2)16-10(14)18-11(15)17-7-3-4-8(12)9(13)5-7;/h3-6H,1-2H3,(H5,14,15,16,17,18);1H
chave InChI
SVJMILFDDBKCGG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)