1568028
USP
Proguanil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Cyano-3-isopropylguanidine, N-Cyano-N′-(1-methylethyl)guanidine, NSC 643485
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
proguanil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C)C)C(=N)NC#N
InChI
1S/C5H10N4/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,1-2H3,(H3,7,8,9)
chave InChI
SRUGWSFEPMKUAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Proguanil Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)