1562033
USP
Primidone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Phenylbutyramide, α-Ethylbenzeneacetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
primidone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12)
chave InChI
UNFGQCCHVMMMRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3