1559006
USP
Prednisone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Cortisone, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Dehydrocortisone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prednisone
fabricante/nome comercial
USP
pf
236-238 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard, standard stock and internal standard solutions for the assay and performance tests according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Prednisone
- Prednisone Tablets
- Prednisone Oral Solution
- Hydrocortisone Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)