1554217
USP
Pravastatin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(βR,δR,1S,2R,3S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-β,δ,3-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic acid monosodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pravastatin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]1[C@H]2[C@H](CC=CC2=C[C@H]([C@@H]1C)O)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-7-5-6-15-10-19(26)14(3)18(22(15)20)9-8-16(24)11-17(25)12-21(27)28;/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,16+,17+,18-,19+,20-,22-;/m0./s1
chave InChI
QMLCOLOJNAKCFF-JDXVWHIXSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Pravastatin Sodium
- Pravastatin Sodium Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)