1545500
USP
Polacrilin potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Polacrilinum kalii, 2-Methyl-2-propenoic acid potassium salt polymer with diethenylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polacrilin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)C(=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C4H6O2.K/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-3(2)4(5)6;/h3-8H,1-2H2;1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+1/p-1
chave InChI
WVWZXTJUCNEUAE-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)