1544993
USP
Plastic additive 8
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dioctadecyl disulfide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
chave InChI
MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)