Documentos Principais
1504955
USP
1-Pentanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1730975
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
Lim. expl.
10 %, 100 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
136-138 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
1-Pentanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)