1492266
USP
Palonosetron Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one monohydrochloride, 2-[(3S)-Quinuclidin-3-yl]-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
palonosetron
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m1./s1
chave InChI
PEMWWRCTBNOHCX-UNTBIKODSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Palonosetron Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3