1488000
USP
Oxymorphone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,5α-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-methylmorphinan-6-one, Dihydroxymorphinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxymorphone
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
chave InChI
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Oxymorphone Hydrochloride
- Oxymorphone Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Oxymorphone Hydrochloride Injection
- Oxymorphone Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3