1482025
USP
Oxandrolone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17β-Hydroxy-17α-methyl-4-oxa-5 alpha-androsta-3-one, NSC 63294
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxandrolone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@](CC4)(O)C)(CC3)C)CC2)(CCC1=O)C
InChI
1S/C19H30O3/c1-17-9-8-16(20)22-15(17)5-4-12-13(17)6-10-18(2)14(12)7-11-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,17-,18+,19+/m1/s1
chave InChI
QTBANSSXVTZHMD-KUPDVBAFSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)