1471914
USP
Norgestimate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(17α)-17-(Acetyloxy)-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one 3-oxime, Dexnorgestrel acetime
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
norgestimate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N/O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Norgestimate and Ethinyl Estradiol Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)