1468400
USP
Nordazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Desmethyldiazepam
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diazepam, nordazepam
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)CN=C2c3ccccc3
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
chave InChI
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Alprazolam Extended-Release Tablets
- Clorazepate Dipotassium
- Clorazepate Dipotassium Tablets
- Diazepam
- Diazepam Tablets
- Estazolam
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)