1467848
USP
Nobiletin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,6,7,8-Hexamethoxyflavone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
chave InChI
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Bitter Orange Young Fruit
- Bitter Orange Young Fruit Powder
- Tangerine Peel
- Tangerine Peel Dry Extract
- Tangerine Peel Powder
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)