1463701
USP
Nifedipine Nitrosophenylpyridine Analog
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nifedipine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)C1=C(C2=C(N=O)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N=C1C
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
chave InChI
MUZLTKGYFZENFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Nifedipine
- Nifedipine Capsules
- Nifedipine Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)