1460215
USP
Neotame Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-L-phenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
neotame
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C19H28N2O5/c1-19(2,3)9-10-20-14(12-16(22)23)17(24)21-15(18(25)26)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14-15,20H,9-12H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)(H,25,26)/t14-,15-/m0/s1
chave InChI
YHHAZJVJJCTGLB-GJZGRUSLSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)