1457469
USP
Naratriptan hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Amerge, GR-85548A, N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
naratriptan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1
InChI
1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H
chave InChI
AWEZYKMQFAUBTD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Descrição geral
Aplicação
- Naratriptan Compounded Oral Suspension
- Naratriptan Hydrochloride
- Naratriptan Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)