1448978
USP
Mycophenolate Mofetil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxo-tetrahydrofuran-2-yl)ethyl]-3H-isobenzofuran-1-one, Mycophenolic acid lactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mycophenolate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1C(CCC1=O)(CCc2c(c3c(c(c2OC)C)COC3=O)O)C
InChI
1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
GNWIDHOJWGSPTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Mycophenolate Mofetil
- Mycophenolate Mofetil for Injection
- Mycophenolate Mofetil for Oral Suspension
- Mycophenolate Sodium
- Mycophenolic Acid Delayed-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)