1448967
USP
Mycophenolate Mofetil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Morpholinoethyl (E)-6-(1,3-dihydro-4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mycophenolate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Mycophenolate Mofetil for Injection
- Mycophenolate Mofetil for Oral Suspension
- Mycophenolate Mofetil
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Immune system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)