1444235
USP
Mirtazapine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Mirtazapine N-oxide monohydrate, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mirtazapine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N]1(=O)(CC2N(CC1)c3ncccc3Cc4c2cccc4)C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
chave InChI
GAFCUVMEBFTFQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)