1424112
USP
METHYL BESYLATE
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl benzenesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3