1383001
USP
Meperidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, Pethidine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meperidine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2.ClH/c1-3-18-14(17)15(9-11-16(2)12-10-15)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8H,3,9-12H2,1-2H3;1H
chave InChI
WCNLCIJMFAJCPX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRM1(4988)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)