Documentos Principais
1381742
USP
Meradimate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Menthyl anthranilate, Menthyl o-aminobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25NO2
Número CAS:
Peso molecular:
275.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meradimate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
p.e.
177-179 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C17H25NO2/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16H,8-10,18H2,1-3H3
chave InChI
SOXAGEOHPCXXIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Meradimate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)