1375706
USP
Mebrofenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-{2-[(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(carboxymethyl)glycine, {{[(3-Bromomesityl)carbamoyl]methyl}imino}diacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mebrofenin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C15H19BrN2O5/c1-8-4-9(2)15(10(3)14(8)16)17-11(19)5-18(6-12(20)21)7-13(22)23/h4H,5-7H2,1-3H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
chave InChI
MHPZZZZLAQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)