1375524
USP
Mebendazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 5-benzoyl-1-methylbenzimidazol-2-ylcarbamate, 1-Methyl mebendazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mebendazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2c(nc1NC(=O)OC)cc(cc2)C(=O)c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22)
chave InChI
KXXOKPYARUONDX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Mebendazole
- Mebendazole Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)