M0215000
Mebendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Mebendazol, Methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mebendazole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
chave InChI
OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)