1369000
USP
Lithium carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lithium carbonate
fabricante/nome comercial
USP
pf
618 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Lithium Carbonate Capsules
- Lithium Carbonate Tablets
- Lithium Carbonate Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)