1359506
USP
Levmetamfetamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-Deoxyephedrine, (−)-2-(Methylamino)-1-phenylpropane, (−)-Methamphetamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levmetamfetamine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3/t9-/m1/s1
chave InChI
MYWUZJCMWCOHBA-SECBINFHSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
LC/MS Analysis of Methamphetamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 in Urine after SPE using Supel™-Select SCX