1356723
USP
Labetalol Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-[2-(4-phenylbutan-2-ylamino)acetyl]benzamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
família API
labetalol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(C(CCc2ccccc2)C)CC(=O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)N
InChI
1S/C19H22N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,21-22H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H
chave InChI
DJHFVUYXWAEVRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)