1356676
USP
Anhydrous lactose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Lactose, (+)-Lactose, 4-O-Β-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lactose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
chave InChI
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
- Galactose
- Compressible Sugar
- Sugar Spheres
- Confectioner′s Sugar
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2