1349637
USP
Isomaltulose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isomaltulose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(22-4)21-2-5-7(16)10(19)12(20,3-14)23-5;/h4-11,13-20H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11+,12?;/m1./s1
chave InChI
XZKUCJJNNDINKX-HGLHLWFZSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3