1347529
USP
Ipratropium bromide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ipratropium
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ipratropium Bromide
- Ipratropium Bromide and Albuterol Sulfate Inhalation Solution
- Ipratropium Bromide Inhalation Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3