1347507
USP
Ipratropium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ipratropium bromide monohydrate, Atropine isopropyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ipratropium
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
chave InChI
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ipratropium Bromide and Albuterol Sulfate Inhalation Solution
- Ipratropium Bromide Inhalation Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)